Learn More
Titanium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3/HF matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Titanium |
| Imballaggio | Bottle |
| Concentrazione | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Quantità | 100 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Titanium (Ti) 10mg/l in HNO3 2% HF 0.2%
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .