Learn More
Titanium sponge, 3-19mm (0.12-0.75in), 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11340749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340749 5 kg 5kg
11330749 50 g 50g
11310749 250 g 250g
11320749 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11340749 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010583.A7
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium sponge
Colore Gray
Nota nome 3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.)
Quantità 5 kg
Odore Odorless
Forma Sponge
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2878
Percent Purity 99.95%