Learn More
DiversifiedBiotech Titer Tops with 100 Pk.
Codice prodotto. 30282264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30282264 100/Pk. pezzi 100
30282270 50/Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30282264 Fornitore DiversifiedBiotech N. del fornitore TTOPS100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-cut microplate film with polyethylene material
  • Pre-cut feature
  • Pierceable polyethylene microplate film for preventing cross-well contamination
  • End tabs make film positioning and removal hassle-free
  • Titer Tops with 100 Pk.
Specifica
Colore Clear
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 100/Pk.
Product Type Titer Tops Seals
Adesivo Acrylic
Forabile Yes