Learn More
DiversifiedBiotech Titer Tops with 100 Pk.
Codice prodotto. 30282270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30282270 50/Pk. pezzi 50
30282264 100/Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30282270 Fornitore DiversifiedBiotech N. del fornitore TTOPS50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.70€
    51.81€ / pezzi 50
    Risparmia 2.89€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Pre-cut microplate film with polyethylene material
  • Pre-cut feature
  • Pierceable polyethylene microplate film for preventing cross-well contamination
  • End tabs make film positioning and removal hassle-free
  • Titer Tops with 100 Pk.
Specifica
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 50/Pk.
Product Type Titer Tops Seals
Adesivo Acrylic
Forabile Yes