Learn More
Heidolph™ Titramax 101 Shaker/Mixer
Codice prodotto. 10101031 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10101031
Marca: Heidolph™ 5441130000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Titramax 101 Shaker/Mixer is a compact and space-saving unit that accepts load capacities of 2 kg and space for four microtiter plates.
  • 3 mm vibration orbit performs gentle mixing with best results using larger sample volumes
  • Settable and continuously adjustable speed from 150 to 1,350rpm
  • Analog process timer can be set form 1 to 120 minutes for unattended operation
  • Acoustic alarm and shut off at the end of timer operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità 150 to 1350 rpm
Wattage 31 W
Product Type Shaker Mixer
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 4.4 lb.
Certificazione/Conformità Protection class DIN EN 60529, IP 30
Modello Titramax 101
Intervallo temporizzatore 1 to 120 min.