Learn More
Heidolph™ Pacchetto Titramax
Codice prodotto. 10355582 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
150 to 1350 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Intervallo di velocità unitSize
10355582 150 to 1350 rpm Pezzo
1 options
Codice prodotto. 10355582
Marca: Heidolph™ 5441220900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes Titramax 1000, heating module and flat incubator hood. The Titramax 1000 Package provides all the necessary components for microplate shaking and incubator system needs in one convenient package.
Package includes:
  • One vibrating platform shaker Titramax 1000
  • One heating module
  • One flat incubator hood
Titramax 1000 provides the use of 6 microtiter plates to increase your throughput by 50%. This model is suitable for the modular incubator system and is recommended for applications which require variable temperature control up to 65°C. The 1.5 mm vibration orbit performs gentle mixing with best results using small sample volumes.
  • Set and continuously adjust the variable speed on the analog control knob from 150 to 1,350 rpm
  • An analog process timer allows for unattended operation and can be set from 1 to 120 minutes. When the set time has elapsed an acoustic alarm will sound and the operation stops
  • Titramax 1000 is a medium-sized model and accepts load capacities of 5 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 1.5 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 5 kg
Intervallo di velocità 150 to 1350 rpm
Temperature Range (Metric) 65°C (Max.)
Wattage 31 W
Product Type Microplate Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 11 lb.
Certificazione/Conformità DIN EN 60529 IP 30
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Up to 149°F
Dimensioni interne (L x P x A) 375 x 320 x 125 mm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 290 x 258 mm
Peso (sistema imperiale) 14.3 lb.
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Tipo di unità di controllo Electronic
Modello Titramax 1000
Include Un agitatore per scuotimento con piattaforma vibrante titramax 1000, un modulo riscaldante, una cappa per incubatore piatto.
Intervallo temporizzatore 1 to 120 min.