Learn More
BRAND™ Titrette™ Dispensing Cylinder with Valve Block
Codice prodotto. 11653219 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Titrette 25 mL, from serial-number 01K
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11653219 Titrette 25 mL, from serial-number 01K Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11653219 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 707535
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Structural change from serial-number 01K
The assembly of the titrating tube to the valve block has been changed. When ordering spare parts, the serial number must be accounted for.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Titrette 25 mL, from serial-number 01K
Include Valve block