Learn More
Tizanidine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328570 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328570 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17587600AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Nomi componenti o analita Tizanidine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
InChI Formula InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
SMILES Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
IUPAC Name 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine;hydrochloride
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 290.17
Quantità 1 mL
Peso formulazione 288.9956 g/mol