Learn More
Tizanidine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tizanidine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 64461-82-1 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H9Cl2N5S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informazioni di solubilità | H2O : 20 mg/mL (68.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(NC2=NCCN2)C3=NSN=C3C=C1.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only