Learn More
Tizanidine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17921686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17921686 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17921686 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0887.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tizanidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Nomi componenti o analita Tizanidine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
InChI Formula InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
SMILES Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
IUPAC Name 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 290.17
Quantità 250 mg
Peso formulazione 288.9956 g/mol