Learn More
Tizanidine hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17790679 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17790679 25 g 25g
17780679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17790679 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 470000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifications
Materiale o nome chimico Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Sinonimo 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1 H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride
Quantità 25 g
Solubilità Soluble aqueous solution
Punto di fusione 280°C
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C9 H8 Cl N5 S . H Cl
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow to Light-brown
Purezza ≥97.5%