Learn More
MilliporeSigma™ TLC and HPTLC GLP Plates, Glass Backed
Codice prodotto. 15844600
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm
Tipo:
HPTLC GLP Silica Gel 60 F254
Dimensione particelle:
5 to 6 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Tipo Dimensione particelle Dimensione della confezione
15844600 10 x 10 cm HPTLC GLP Silica Gel 60 F254 5 to 6 μm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15844600 Fornitore MilliporeSigma™ N. del fornitore 1055640001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
For thin layer chromatography applications.
These plates feature individual laser coding for GLP applications. Designed for GLP applications, the tops of each of these plates bear an item, batch, and individual plate number. As a result, lab professionals can easily record and archive every plate they use. Based on our proven silica found in TLC and HPTLC plates, these GLP plates deliver equally unsurpassed separation performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Backing Material Glass
Materiale Silica 60
Dimensione particelle 5 to 6 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 25 Plates
Tipo HPTLC GLP Silica Gel 60 F254
Indicatore fluorescente F254
Da utilizzare con (applicazione) GLP Applications
Assorbente Silica Gel 60 F254
Spessore (sistema metrico) 150 to 200 μm
Dimensioni (L x P) 10 x 10 cm
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema metrico) 10 cm