Learn More
Macherey-Nagel™ Camera di sviluppo simultaneo TLC
Codice prodotto. 10486471 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2
5
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10486471 5 Pezzo
12374613 2 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10486471 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 814019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00€
    431.55€ / pezzi 1
    Risparmia 32.45€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Develop multiple TLC plates simultaneously. TLC Simultaneous Developing Chambers come with a choice of room for either 2 or 5 plates.
Develop multiple TLC plates simultaneously. TLC Simultaneous Developing Chambers come with a choice of room for either 2 or 5 plates.
  • Accessory for TLC
  • Chambers are thick walled
  • Clear glass tank 
  • Heavy ground glass lid
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Camera di sviluppo simultaneo TLC
Da utilizzare con (applicazione) Per 5 piastre 20 x 20 cm
Capacità 5