Learn More
TLE1 (Synovial Sarcoma Marker) Mouse, Clone: TLE1/2051, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7088-MSM1-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15940988
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
TLE1 (Synovial Sarcoma Marker)
Nuclear
TLE1/2051
Unconjugated
Mouse
83kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
7088
IgG2a κ
Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human TLE1 fragment (aa 175-338)
HeLa, HepG2 or Jurkat cells. Endometrium Carcinoma or Sarcomas
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.