Learn More
TLE4 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18688347 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18688347 25 μL 25µL
18234502 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18688347 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP25586225ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TLE4 Polyclonal specifically detects TLE4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TLE4
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulazione PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene BCE1, BCE-1, E(spI), ESG4, homolog of Drosophila E(sp1), KIAA1261, Protein BCE-1, transducin-like enhancer of split 4 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer protein 4
Simboli geni TLE4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PIKDEKKHHDNDHQRDRDSIKSSSV
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7091
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only