Learn More
TLR10 Antibody (28M7A3), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Codice prodotto. 18100954 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18100954 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18100954 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP227273AF594
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TLR10 Monoclonal specifically detects TLR10 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TLR10
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 28M7A3
Coniugato Alexa Fluor 594
Diluizione Flow Cytometry
Formulazione 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias gene CD290, CD290 antigen, MGC104967, MGC126398, MGC126399, toll-like receptor 10
Simboli geni TLR10
Specie ospite Mouse
Immunogeno A portion of amino acids 300-350 of human TLR10 was used as immunogen for this antibody.
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Toll Like Receptors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 81793.0
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus