Learn More
TLR4 Antibody (TLR4/3895R), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610138 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610138 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610138 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308732PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TLR4 Monoclonal antibody specifically detects TLR4 in Human, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Monkey samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TLR4
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone TLR4/3895R
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant full-length human TLR4 protein. (Uniprot: O00206)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7099
Target Species Human, Rat, Pig, Canine, Guinea Pig
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus