Learn More
Brady™ TLS2200™ Portable Printer Accessories
Descrizione
- Printer cleaning kits provide an easy solution for keeping your printer in top condition, For use in cleaning the TLS 2200™ and BMP™61 Label Printers, includes printer cleaning cards and swabs
- Printer Battery - can be run while battery is charging
- AC Adaptor - for use with BMP™71, TLS 2200™ and HandiMark™ Label Printers, power supply formatted for North America
Certifications
FCC Class A approved.
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Kit |
| Colore | Black |
| Tipo di display | None |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stampante a trasferimento termico portatile TLS 2200™ |
| Materiale | Plastic |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.95 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 27.94 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.52 cm |
| Vedi altri risultati |