Learn More
R&D Systems™ TM 5275 sodium salt
Descrizione
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt |
| CAS | 1103926-82-4 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Bersaglio | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Formula molecolare | C28H27ClN3NaO5 |
| Peso formulazione | 543.97 |
| Purezza | >98% |