Learn More
TM5275 sodium, MedChemExpress
Descrizione
TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | TM5275 sodium |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 1103926-82-4 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C28H27ClN3NaO5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (114.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])C1=CC(Cl)=CC=C1NC(COCC(N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2)=O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only