Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, Liquid Substrate
Codice prodotto. 10215861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità substrato:
30mL
100mL
Dimensione della confezione:
100mL
30mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità substrato unitSize
10215861 30mL 30mL
10499081 100mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10215861 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 328030300
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Colore Clear
Forma Liquid
Quantità 30mL
Tipo di substrato TMB Substrate
Imballaggio Glass bottle
Requisiti di stoccaggio 4°C
Quantità substrato 30mL