Learn More
Abcam TMB ELISA Substrate (Slower Kinetic Rate), 1000 mL
Codice prodotto. 32108454 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32108454 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32108454 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1715261000mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Abcam TMB ELISA Substrate (Slower Kinetic Rate).
  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark
Specifica
Product Type ELISA Substrate
Quantità 1000 mL
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Content And Storage Store in the dark