Learn More
TMB, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491579
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491579 1 g 1g
16489457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491579 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15930
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress TMB (BM blue) is a chromogenic substrate used in staining procedures in immunohistochemistry as well as being a visualising reagent used in enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA).
TMB (BM blue) is a chromogenic substrate used in staining procedures in immunohistochemistry as well as being a visualising reagent used in enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA).
Specifica
Materiale o nome chimico TMB
CAS 54827-17-7
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H20N2
Sinonimo BM blue Sure Blue TMB
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (416.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C)C=C(C2=CC(C)=C(N)C(C)=C2)C=C1C
Molecular Weight (g/mol) 240.34
Peso formulazione 240.34
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Colore Off-White
Quantità 1 g
Forma fisica Solid
Research purposes only