Learn More
MedChemExpress TMB-PS
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 g |
| Requisiti di stoccaggio | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Solubilità | DMSO : ≥ 35 mg/mL (96.55 mM) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 102062-36-2 |
| Peso molecolare | 362.49 g/mol |
| Sinonimo | TMBZ-PS |