Learn More
R&D Systems™ TMB and Stop Solution Pack
Codice prodotto. 31794246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pack
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31794246 1 Pack 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31794246 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DYTMBS0
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
TMB and Stop Solution Pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 Pack
Bersaglio legante Buffers, Chelators and Reagents
Linea di prodotti R&D Systems
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.