missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM143 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18564453 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18564453 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18564453 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298096UV

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

TMEM143 Polyclonal antibody specifically detects TMEM143 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TMEM143
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 350
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene FLJ10922, transmembrane protein 143
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMEM143 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55260
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.