Learn More
Novus Biologicals™ TMEM49 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18459879 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18459879 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18459879 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00081671T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Autophagy, Cancer, ER Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration
Bersaglio TMEM49
Sinonimo DKFZp566I133, EPG3, TDC1, transmembrane protein 49 TMEM49, vacuole membrane protein 1
Simbolo del gene VMP1