Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 10plex Isobaric Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg
Codice prodotto. 30245022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30245022 1 x 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30245022 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A40000928
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
The Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg enables multiplexing of up to 10 samples for simultaneous analysis on lower resolution MS instruments.
The Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg enables multiplexing of up to 10 samples for simultaneous analysis on lower resolution MS instruments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Type 32plex Label Reagent Matched Set
Product Line TMTpro
Starting Material Peptides
Tipo di prodotto finale peptide
Metodo di rilevamento Mass Spectrometry
Workflow Step Peptide labeling
Quantità 1 x 5 mg
Forma Powder
For Research Use Only.