Descrizione
Optimized for CsCl Plasmid DNA separations, the Thermo Scientific™ TN-890 Neo Angle Rotor provides a very steep angle and performance up to 90,000rpm.
- Supports performance up to 90,000rpm for 5mL ultracentrifuge tubes
- Compatible with Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultracentrifuge Series
Specifica
Specifica
| Descrizione | TN-890 Neo Angle Rotor |
| Materiale | Titanium |
| Tipo | Neo Angle Rotor |
| Capacità | 8 x 5 mL |
| RCF max | 645,101 x g |
| Velocità max | 90,000 rpm |
| Fattore K | 10 |
| Max. Tube Length | 53 mm |
| Max. Tube Diameter | 13 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Sorvall WX+ UltraCentrifuge Series |
| Vedi altri risultati |