missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (cA2 (Infliximab)), DyLight 680 - Chimeric, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18238668 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18238668 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18238668 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP275898FR

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TNF-alpha
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone cA2 (Infliximab)
Coniugato DyLight 680
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias gene APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Simboli geni TNF
Specie ospite Human
Immunogeno Purified recombinant human TNF (rTNF).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7124.0
Test di specificità Binds to soluble and transmembrane forms of TNF-alpha and neutralizes its biological activity. Does not bind to TNF-beta.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.