Descrizione
TNF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | TNF-alpha |
| Applicazioni | Sandwich ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | 1x PBS, pH 7.4 |
| Alias gene | APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Disciplina di ricerca | Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity |
| Primario o secondario | Primary |
| Vedi altri risultati |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?