Learn More
TNF-alpha Rabbit, Clone: TNF/1500R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | TNF-alpha |
---|---|
Clone | TNF/1500R |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15910998
|
EnquireBio
7124-RBM13-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15900998
|
EnquireBio
7124-RBM13-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
TNF-alpha | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
7124 | |
Recombinant full-length human TNF-alpha protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
17kDa |
TNF/1500R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000585 | |
TNF | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and extracellular (secreted) | |
HeLa, HL-60, or A431 cells. Pancreas or Histiocytoma |