missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ TNFSF5IP1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH13356 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 56984 |
Peso molecolare | 54.78 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16152393
|
Abnova™
H00056984-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16162393
|
Abnova™
H00056984-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
AAH13356 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
54.78 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PSMG2 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
56984 | |
TNFSF5IP1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MFVPCGESAPDLAGFTLLMPAVSVGNVGQLAMDLIISTLNMSKIGYFYTDCLVPMVGNNPYATTEGNSTELSINAEVYSLPSRKLVALQLRSIFIKYKSKPFCEKLLSWVKSSGCARVIVLSSSHSYQRNDLQLRSTPFRYLLTPSMQKSVQNKIKSLNWEEMEKSRCIPEIDDSEFCIRIPGGGITKTLYDESCSKEIQMAVLLKFVSEGDNIPDALGLVEYLNEWLQILKPLSDDPTVSASRWKIPSSWRLLFGSGLPPALF | |
CLAST3/HCCA3/HsT1707/MDS003/MGC15092/PAC2/TNFSF5IP1 | |
PSMG2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |