Learn More
TNN Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18620422 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620422 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620422 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298639F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TNN Polyclonal specifically detects TNN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TNN
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene tenascin N, tenascin-N, tenascin-W, TN-N, TNW, TN-W
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TNN fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 63923
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus