Learn More
TNN Antibody (MTn-12), R&D Systems™
Codice prodotto. 18606196 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mL
Dimensione della confezione:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606196 0.05 mL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606196 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308210
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TNN Monoclonal specifically detects TNN in Mouse samples. It is validated for Dot Blot/ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Frozen)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TNN
Applicazioni Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone MTn-12
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:200, Dot Blot
Formulazione Ascites
Alias gene tenascin N, tenascin-N, tenascin-W, TN-N, TNW, TN-W
Specie ospite Rat
Immunogeno Partially purified mouse tenascin.
Metodo di purificazione Unpurified
Quantità 0.05 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 63923
Target Species Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus