Learn More
TNNT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | TNNT3 |
---|---|
Concentrazione | 0.23 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899204
|
Proteintech
19729-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889204
|
Proteintech
19729-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of troponin, the thin filament regulatory complex which confers calcium-sensitivity to striated muscle actomyosin ATPase activity.Specifica
TNNT3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P09739, P45378, Q9QZ47 | |
21957, 24838, 7140 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TNNT3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Fast skeletal muscle troponin T, TNNT3, Troponin T3 skeletal fast, Troponin T-FS | |
TNNT3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |