Learn More
TNP-470, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Codice prodotto. 16476377
Marca: Medchem Express HY101932
MedChemExpress TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 inhibitor and also an angiogenesis inhibitor.
TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 inhibitor and also an angiogenesis inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico TNP-470
CAS 129298-91-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H28ClNO6
Quantità 5 mg
Sinonimo AGM-1470
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (248.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@@H](C/C=C(C)/C)O1)[C@]([C@@H]2OC)([H])[C@]3(CC[C@H]2OC(NC(CCl)=O)=O)CO3
Molecular Weight (g/mol) 401.88
Peso formulazione 401.88
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.