Learn More
TNP, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494348
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16494348
Marca: Medchem Express HY110079
MedChemExpress TNP is a cell-permeable inhibitor of IP6K1 and IP3K, with IC50 values of 0.55 μM and 10.2 μM for IP3K, respectively. TNP binds to the ATP-binding sites of both enzymes.
TNP is a cell-permeable inhibitor of IP6K1 and IP3K, with IC50 values of 0.55 μM and 10.2 μM for IP3K, respectively. TNP binds to the ATP-binding sites of both enzymes.
Specifica
Materiale o nome chimico TNP
Forma fisica Solid
CAS 519178-28-0
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H16F3N7O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (281.93 mM)
SMILES FC(C1=CC(CNC2=NC(NCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)=C4N=CNC4=N2)=CC=C1)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 443.38
Peso formulazione 443.38
Percent Purity 98.79%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.