Learn More
Tobramycin, 900μg/mg
Codice prodotto. 15457239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457239 5 g 5g
15447239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457239 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66040.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32986-56-4 | C18H37N5O9 | 467.52 g/mol
Primarily targets Gram-negative bacteria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32986-56-4
Formula molecolare C18H37N5O9
Molecular Weight (g/mol) 467.52
Numero MDL MFCD00077885
InChI Key NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
Sinonimo tobramycin, nebramycin 6, nebramycin factor 6, nebramycin vi, tobramicin, tobramycetin, nebcin, 3'-deoxykanamycin b, aktob, tobi
PubChem CID 36294
ChEBI CHEBI:28864
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Tobramycin
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 5 g
Beilstein 1357507
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 467.51
Forma fisica Powder