Learn More
Tobramycin, MedChemExpress
Descrizione
Tobramycin (Nebramycin Factor 6) is a parenterally administered, broad spectrum aminoglycoside antibiotic that is widely used in the treatment of moderate to severe bacterial infections due to sensitive organisms.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tobramycin |
| CAS | 32986-56-4 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H37N5O9 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Nebramycin Factor 6 Deoxykanamycin B |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (213.90 mM) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H](C[C@@H]2O)N)([H])O[C@@H]2CN)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 467.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only