Specifica
| Indicatore di colore | Non visible by discoloration (Change at saturation of R3 ion exchanger preceding it) |
| Capacità | Depends on the quality of the inlet water |
| Portata | 30 l/ora |
| Tipo di resina | Ion Exchanger |
| Dimensioni del filtro | 50 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il trattamento dell'acqua ultrapura nell'industria elettronica per la produzione di unità disco, monitor, CD-ROM, semiconduttori specializzati, circuiti integrati |
| Modello | TOC |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 35 °C |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | da 10 a 35 °C |
| Vedi altri risultati |