Learn More
Fisher Chemical™ TOC Standard Solution 10 mg/L
Codice prodotto. 31034050 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
31034050 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31034050 Fornitore Fisher Chemical™ N. del fornitore CM 28225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    108.62€ / 100mL
    Risparmia 39.38€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Known-carbon reference solutions used to calibrate TOC analyzers, ensuring accurate measurement of organic carbon in water samples.
  • Accuracy: Provide a reliable baseline for measuring TOC in environmental, pharmaceutical, and industrial water samples.
  • Quality control: Required in regulated industries (e.g., USP for pharmaceutical water).
  • Traceability: This TOC standards is certified ISO 17025 and ISO 17034 and traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Each CRM comes with a certificate of analysis that includes uncertainty calculations.
  • This documentation is critical for audits, method validation, and proving the reliability of your data.
Spezifikation
Quantità 100 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.