Learn More
Toceranib Phosphate, TRC
Codice prodotto. 30456366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456366 50 mg -
30456001 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30456366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT52550350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874819-74-6
Formula molecolare C22H25FN4O2 . H3PO4
Molecular Weight (g/mol) 494.5
Sinonimo PHA 291639E, 5-[(Z)-(5-Fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide Phosphate
IUPAC Name 5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide;phosphoric acid
SMILES Cc1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c(C)c1C(=O)NCCN4CCCC4.OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Toceranib Phosphate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H25FN4O2.H3O4P/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27;1-5(2,3)4/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28);(H3,1,2,3,4)/b17-12-;
Peso formulazione 494.173