Learn More
Tocris Bioscience™ Tocrifluor T1117
Codice prodotto. 18085552
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18085552 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18085552 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2540/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    468.30€ / 100µg
    Risparmia 27.70€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fluorescent cannabinoid ligand; fluorescent form of AM 251 (Cat. No. 1117)
Fluorescent form of AM 251 . AM 251 conjugated with 5-carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) that fluoresces at 543 nm excitation (590 nm emission). Displays GPR55 binding activity.
View more information regarding Tocrifluor T1117 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tocrifluor T1117
CAS 1186195-59-4
Quantità 100 μg
Formula molecolare C56H53Cl2N7O5
Peso formulazione 974.97
Purezza >95%
Peso molecolare 974.984