Learn More
Tocris Bioscience™ Psalmotoxin 1
Potent and selective ASIC1a channel blocker
Marca:  Tocris Bioscience™ 5042/100U
Encompass
Codice prodotto. 15213127
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Psalmotoxin 1 is a potent and selective acid-sensing ion channel 1a (ASIC1a) blocker (IC50 = 0.9 nM). Displays no effect at ASIC1b, ASIC2a, ASIC3, heteromeric ASIC channels, ENaC and KV2.1/2.2/4.2/4.3 channels expressed in oocytes, at concentrations up to 100 nM. Displays potent analgesic properties against thermal, mechanical, chemical, inflammatory and neuropathic pain in rodents.
Specifica
Specifica
316808-68-1