Learn More
Tofacitinib citrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491906
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491906 500 mg 500mg
16491306 200 mg 200mg
16468048 10 mg -
16443967 50 mg 50mg
16427826 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16491906 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY40354A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Tofacitinib citrate is an orally available JAK1/2/3 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively. Tofacitinib citrate has antibacterial, antifungal and antiviral activities.
Tofacitinib citrate is an orally available JAK1/2/3 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively. Tofacitinib citrate has antibacterial, antifungal and antiviral activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Tofacitinib citrate
Forma fisica Solid
CAS 540737-29-9
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H28N6O8
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo Tasocitinib citrateCP-690550 citrate
Informazioni di solubilità DMSO : 28.57 mg/mL (56.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC#N)N1C[C@H](N(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C)[C@H](C)CC1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 504.49
Peso formulazione 504.49
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only