Learn More
Tofacitinib Citrate, Mikromol™
Codice prodotto. 18023650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18023650 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18023650 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3734.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tofacitinib Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tofacitinib Citrate
CAS 540737-29-9
Nomi componenti o analita Tofacitinib Citrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H20 N6 O . C6 H8 O7
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 3-Piperidinamine, 1-(cyanoacetyl)-4-methyl-N-methyl-N-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl-, (3R,4R)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), CP 690500-10, CP 690550-10, Tasocitinib citrate, Tofacitinib citrate, Xeljanz
InChI Formula InChI=1S/C16H20N6O.C6H8O7/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t11-,13+;/m1./s1
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;3-[(3R,4R)-4-methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 504.49
Quantità 250 mg
Peso formulazione 504.1969 g/mol