Specifica
| Materiale o nome chimico | Tofacitinib citrate |
| Quantità | 250 mg |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in dmso |
| Punto di fusione | 198.0°C to 202.0°C |
| Peso formulazione | 504.49 |