Learn More
Tofacitinib impurity N, TRC
Codice prodotto. 30455854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455854 5 mg 5mg
30455510 10 mg 10mg
30451693 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455854 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT5280205MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1260614-73-0
Formula molecolare C13H19N5
Molecular Weight (g/mol) 245.32
Sinonimo N-Methyl-N-((3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC Name N-methyl-N-[(3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
SMILES C[C@H]1CCNC[C@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23
Specifica
Materiale o nome chimico Tofacitinib impurity N
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m0/s1
Peso formulazione 245.164