Learn More
Togni Reagent II, TRC
Codice prodotto. 30452735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452735 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT5290055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Togni Reagent II
CAS 887144-94-7
Formula molecolare C8 H4 F3 I O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-(Trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
InChI Formula InChI=1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
SMILES FC(F)(F)I1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC Name 1-(trifluoromethyl)-1λ^{3},2-benziodoxol-3-one
Molecular Weight (g/mol) 316.02
Peso formulazione 315.9208